Learn More
OHAUS™ Connecteur de pince
Code produit. 15702309 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
(S
Barre
Canal
De bout en bout
Extrémité de tige
Hook
Réseau
À tiges multiples
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
Nickelé
Dimensions:
0 à 13 mm (plage de préhension)
102 mm de long
152 mm de long
203 mm de long
40 x 33 mm (H x L)
51 mm de long
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15702309
Marque: OHAUS™ 30392256
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le connecteur de pince OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • Maintenez la verrerie en toute sécurité
  • Résistants à la corrosion
  • Offrant une stabilité et une durabilité exceptionnelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Extrémité de tige
Type Connecteur
Matériau Nickelé
Comprend Angle de connexion fixe de 90°
Description Pince, connecteur, extrémité de tige, CLC-RDENDZ
Dimensions 0 à 13 mm (plage de préhension)
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 13 mm