Learn More
Sampling Systems™ Récipients à pince
Code produit. 15849691 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 L
5 L
10 L
20 L
25 L
Diamètre (métrique):
133 mm
135mm
180 mm
210 mm
303 mm
Hauteur (métrique):
109mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15849691
Marque: Sampling Systems™ A56601
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les récipients à pince Sampling Systems™ sont parfaits pour les applications hygiéniques exigeantes car ils sont fabriqués en acier inox de haute qualité.
  • Récipients polyvalents
  • 316 l acier inoxydable
  • Intérieur sans fissure
  • Fourni avec couvercle, pince et joint en silicone (qualité acceptée par la FDA)
  • Couvercle à trois pinces de diamètre large de 100 mm BS 4825-3
  • Finition satinée
  • Poignées latérales
  • Le col a un angle de 60° pour faciliter le déchargement des poudres
Spécification
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 1 l
Diamètre (métrique) 135mm
Hauteur (métrique) 109mm
Comprend Couvercle, pince et joint en silicone