Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Longueur (métrique):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Perméable à l’air
- Stérilisable à 200°C maximum
- À usage unique
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Quantité | 1000PK |
| Plage de températures (métrique) | 200°C |
| Diameter (Metric) Bottom | 16 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 16 mm |
| Matériau | Cellulose Fiber |
| Type de produit | Bouchon |
| Stérilité | Stérile |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction