Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Pour flacons, erlenmeyers et tubes à essai.
74.35€ - 463.00€
Spécification
Matériau | Fibre de cellulose |
---|---|
Type de produit | Bouchon |
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11768513
|
Fisherbrand™
0005N00053 |
7 mm | 30 mm | |||||||
11740096
|
Fisherbrand™
0005N00057 |
11 mm | 32 mm | |||||||
11750096
|
Fisherbrand™
0005N00058 |
11 mm | 40 mm | |||||||
11778513
|
Fisherbrand™
0005N00054 |
8 mm | 35 mm | |||||||
11760096
|
Fisherbrand™
0005N00059 |
12 mm | 37 mm | |||||||
11748533
|
Fisherbrand™
0005N00055 |
9 mm | 30 mm | |||||||
11788513
|
Fisherbrand™
0005N00056 |
10 mm | 37 mm | |||||||
11758533
|
Fisherbrand™
0005N00060 |
12 mm | 42 mm | |||||||
11770096
|
Fisherbrand™
0005N00061 |
12 mm | 32 mm | |||||||
11798513
|
Fisherbrand™
0005N00063 |
15 mm | 30 mm | |||||||
11708523
|
Fisherbrand™
0005N00064 |
16 mm | 30 mm | |||||||
11748513
|
Fisherbrand™
0005N00062 |
13 mm | 32 mm | |||||||
11768523
|
Fisherbrand™
0005N00067 |
19 mm | 30 mm |
297.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11758523
|
Fisherbrand™
0005N00066 |
18 mm | 30 mm | |||||||
11778523
|
Fisherbrand™
0005N00069 |
23 mm | 30 mm | |||||||
11784506
|
Fisherbrand™
0005N00070 |
24 mm | 43 mm | |||||||
11788523
|
Fisherbrand™
0005N00071 |
27 mm | 60 mm | |||||||
11794506
|
Fisherbrand™
0005N00073 |
28 mm | 63 mm | |||||||
11798523
|
Fisherbrand™
0005N00072 |
27 mm | 60 mm |
327.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11708533
|
Fisherbrand™
0005N00074 |
29 mm | 60 mm |
349.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11728533
|
Fisherbrand™
0005N00075 |
30 mm | 40 mm | |||||||
11718533
|
Fisherbrand™
0005N00078 |
35 mm | 40 mm | |||||||
11738533
|
Fisherbrand™
0005N00080 |
35 mm | 60 mm | |||||||
11720015
|
Fisherbrand™
0005N00081 |
37 mm | 50 mm | |||||||
11721666
|
Fisherbrand™
0005N00083 |
40 mm | 65 mm | |||||||
11730096
|
Fisherbrand™
0005N00051 |
6 mm | 11 mm | |||||||
11758513
|
Fisherbrand™
0005N00052 |
6,5 mm | 30 mm | |||||||
Description
- Perméable à l’air
- Stérilisable à 200°C maximum
- À usage unique
Spécification
Fibre de cellulose | |
Stérile | |
Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons |
Bouchon | |
Oui | |
200°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose