Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bande de serrage H
Code produit. 10267461
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateur KS
Agitateur SM
Combifix KS
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10267461
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0050 400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support avec couvercle en caoutchouc éponge pour la fixation des récipients verticaux.
  • Couvercle en caoutchouc éponge
  • Maintient les récipients verticaux
  • Pour une utilisation avec une grande variété d’agitateurs
Spécification
Type de produit Bande de serrage
À utiliser avec (application) Fixation de récipients verticaux
À utiliser avec (équipement) Agitateur SM
Comprend Couvercle en caoutchouc cellulaire