Learn More
R&L Enterprises™ Pince à burette semi-micro pour supports
Pour faciliter le raccordement sur les supports circulaires. La pince à burette semi-micro pour supports R&L Enterprises™ comprend deux clips à ressort revêtus de plastique de 13 mm montés avec 50 mm d’écart sur une plaque fixée à une tige.
Marque: R&L Enterprises™ 3595
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Pour la fixation des noix de serrage
- Pour les burettes de 25 ou 50 ml
- La tige mesure de 150 à 8 mm de diamètre
Spécification
1 de chaque | |
Pince | |
Pour une utilisation avec des burettes de 25/50 ml |