Learn More
Thermo Scientific™ Pinces pour agitateur résistant au CO2
Code produit. 30280804 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit de pinces à flacons de démarrage
Pince à flacons
Pince pour entonnoir
Pince pour flacon
Pinces:
100 ml
150 ml
1 000 ml
200 ml
250 ml
25 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
500 ml
50 ml
Flacon
Séparateur
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 30280804
Marque: Thermo Scientific™ 88881135C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pince pour flacon
Pinces 25 ml
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers
Comprend 25 mL Flask Clamp