Learn More
Étalon de contrôle des interférences C d’analytes pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ag | 2μg/ml |
| As | 2μg/ml |
| Ba | 2μg/ml |
| Plus | 2μg/ml |
| Cd | 2μg/ml |
| Co | 2μg/ml |
| Cr | 2μg/ml |
| Cu | 2μg/ml |
| Mn | 2μg/ml |
| Ni | 2μg/ml |
| Pb | 2μg/ml |
| Sb | 2μg/ml |
| Se | 2μg/ml |
| Tl | 2μg/ml |
| V | 2μg/ml |
| Zn | 2 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Analytes B3 without Mercury |
| Note relative au nom | Pour ILM05.2, ICP/MS ; Sans mercure |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| CAS | 7440-41-7, 7732-18-5, 7440-28-0, 7440-22-4, 7440-43-9 |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| % max. CAS | 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Silver,Arsenic,Barium |
| Technique | ICP-MS |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Solution-étalon |
| Show More |
Safety and Handling
- Analytes C (For ILM 05.2)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire