Learn More
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA COVERSLIPS
Code produit. p-200113590
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1.0 mm
1.5 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 30226288
Marque: CELLPATH SAF506402A
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Within the ClariTex range, exclusively available at CellPath, are Supa Mega Coverslips, designed with the specifications of Supa Mega Microscope Slides in mind.
  • Key Benefits:
  • Fit Supa Mega Microscope Slides
  • Uniform thickness
  • Manufactured to DIN ISO 8255
Spécification
Type de produit Coverslip
Forme Rectangle
Matériau Glass
Longueur (métrique) 64 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Épaisseur (métrique) 1.5 mm