Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Code produit 15856635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides et les particules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15856635 Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides et les particules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15856635 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur N06575083L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.54€
    24.44€ / 1 paires
    Économisez 22.10€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La cartouche A1B1E1P3 fait partie de la large gamme de cartouches proposées pour vous protéger contre de nombreux gaz, vapeurs et/ou particules dangereux dans de nombreuses applications. Cette gamme offre une haute qualité et une protection économique.
  • Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides et les particules
  • Excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
  • Profil plus bas et léger pour un confort optimal
  • Le profil bas évite toute obstruction du champ de vision
  • Le connecteur fileté est facile à fixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Cartouche en plastique de classe 1
Certifications/Conformité EPI de catégorie 3, Homologué CE, QA :ISO 9001/2000, Certification CE :2259, Attestation CE :2259, EN 2259
À utiliser avec (application) Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides et les particules
Quantité 4 paires/boîte, 8 boîtes/carton
Poids (métrique) 122,5 g