Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Code produit 15433460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Noire, grande
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15433460 Noire, grande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15433460 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur N65770016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.41€
    40.00€ / 1 pièces
    Économisez 32.41€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conception ergonomique et adaptée à une utilisation dans les industries médicales, pharmaceutiques et pétrochimiques.
  • Type demi-masque
  • Convient à une utilisation dans l’industrie médicale et pharmaceutique
  • Convient à une utilisation dans l’industrie pétrochimique
  • Corps en silicone pour plus de confort
  • Conception ergonomique et système de suspension amélioré pour un meilleur ajustement
  • Deux vannes d’expiration pour un confort respiratoire supplémentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI catégorie CE : 2, Certificat CE : 250, Attestation CE : 250, EN 140, Déclaration de conformité INSPEC N65770016
Type de connexion Type de connexion de cartouche : RD40, accepte 1 filtre
Description Division de la sangle : 4
Couleur Noir
Dimensions L
Comprend Sangle de cou
Poids (métrique) 151 g