Learn More
Erlab Armoire de sécurité de classe 2 - Double ventilation avec système de décontamination biologique intégré
Click to view available options
Modèle:
Solis Premium 1200
Solis Premium 1500
Solis Premium 1800
Solis Premium 900
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement):
150 W
170 W
290 W
310 W
Consommation énergétique (mode à flux réduit):
80 W
90 W
105 W
115 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un filtre HEPA H14 hautement efficace élimine les particules de l’air ambiant avant de fournir de l’air à la chambre de manipulation : 99,999 % des particules de > 0,3 µm sont filtrées.
- Le taux d’extraction est de 38 % et le taux de recirculation est de 62 %.
- Barrière d’air avant très forte.
- Vitre avant électrique et coulissante inclinée à 10° en verre laminé, conforme à la norme EN12469.
- Le réseau de LED offre un éclairage qui peut être réglé de doux à très lumineux.
Spécification
Spécification
| Description | Decontamination with H202 |
| Certifications/Conformité | Norme EN 12469-2000 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) intérieure | 1895 mm |
| Type de produit | Enceinte de sécurité biologique |
| Modèle | Solis Premium 1800 |
| Niveau sonore | 59 dB |
| Prises | 2 |
| Consommation électrique | 800 W |
| Ouverture de vitre (métrique) | 600 mm |
| Afficher plus |