Learn More
Erlab Armoire de sécurité de classe 2 - Double ventilation avec système de décontamination biologique intégré
Code produit. 17766634
Click to view available options
Modèle:
Solis Premium 1200
Solis Premium 1500
Solis Premium 1800
Solis Premium 900
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement):
150 W
170 W
290 W
310 W
Consommation énergétique (mode à flux réduit):
80 W
90 W
105 W
115 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17766634
Marque: Erlab HOT19846
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les armoires de sécurité Solis Premium de classe II sont conçues pour protéger le processus de manipulation, l’opérateur et l’environnement lors de la manipulation d’agents pathogènes.
  • Un filtre HEPA H14 hautement efficace élimine les particules de l’air ambiant avant de fournir de l’air à la chambre de manipulation : 99,999 % des particules de > 0,3 µm sont filtrées.
  • Le taux d’extraction est de 38 % et le taux de recirculation est de 62 %.
  • Barrière d’air avant très forte.
  • Vitre avant électrique et coulissante inclinée à 10° en verre laminé, conforme à la norme EN12469.
  • Le réseau de LED offre un éclairage qui peut être réglé de doux à très lumineux.
Spécification
Description Decontamination with H202
Certifications/Conformité Norme EN 12469-2000
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Largeur (métrique) intérieure 980 mm
Type de produit Enceinte de sécurité biologique
Modèle Solis Premium 900
Niveau sonore 56 dB
Prises 2
Consommation électrique 550 W
Ouverture de vitre (métrique) 600 mm
Affichage Écran tactile
À utiliser avec (application) Protection du manipulateur
Largeur (métrique) extérieure 1310 mm
Comprend Commande vocale
Consommation énergétique (mode à flux réduit) 80 W
Ports USB-A, DOP
Hauteur (métrique) 1506 mm
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) 150 W