Learn More
Erlab Armoire de sécurité de classe 2 - Solis Essentiel
Code produit. 17716634
Click to view available options
Modèle:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement):
150 W
170 W
290 W
310 W
Consommation énergétique (mode à flux réduit):
80 W
90 W
105 W
115 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17716634
Marque: Erlab HOT19835
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection absolue des utilisateurs, des échantillons et de l’environnement lors de la manipulation d’échantillons pathogènes de classe 1 et 2.
  • Filtres HEPA H14 à haut rendement
  • Double ventilation
  • Alarmes sonores et visuelles
  • Vitres latérales transparentes pour un environnement lumineux et ouvert
  • Accès total à la cuve pour une désinfection optimale
  • Écran tactile très intuitif : pour régler la luminosité de la chambre de manipulation, la durée du cycle UV, le temps d’utilisation et l’état des filtres HEPA
Spécification
Certifications/Conformité Norme EN 12469-2000
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Largeur (métrique) intérieure 1590 mm
Modèle Solis Essentiel 1500
Niveau sonore 58 dB
Prises 2
Consommation électrique 750 W
Ouverture de vitre (métrique) 600 mm
Volume (métrique) de sortie > 410 m3/h
À utiliser avec (application) Protection du manipulateur
Largeur (métrique) extérieure 1825 mm
Consommation énergétique (mode à flux réduit) 105 W
Ports USB-A, DOP
Hauteur (métrique) 1421 mm
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) 290 W