Learn More
Poulten Graf™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre borosilicaté de classe A
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Taille du bouchon:
7,5/16
7/16
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Bouchon en polypropylène inclus
- Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
- Verre borosilicaté Volac™
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 3 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nbre par carton | 5 |
| Tolérance | ±0,025 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Forme du fond | Trapézoïdal |
| Taille du bouchon | 7/16 |