Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Certifications/Conformité:
Lot unique USP
USP Individuel
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Lot unique USP |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Plat |