Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Code produit. p-200104823 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Raccord manchonné:
NS 12/21
NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 30564695
Marque: BRAND™ 937249
Borosilicate volumetric flask with polypropylene stopper and ISO individual certificate.
  • Borosilicate 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes ISO individual certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO Individual
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Raccord manchonné NS 12/21
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat