Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure USP graduées marrons de classe A
Code produit. 11741526
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11741526
Marque: Hirschmann™ 134017027
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage.
  • Avec identification datée des lots
  • Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
  • Avec marquage du volume
  • Graduation marron
Spécification
Classe A
Matériau AR-GLAStrade;
À utiliser avec (application) Précision volumétrique du pipetage
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Tolérance 0,03 mL
Volume (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 520 plusmn; 10 mm