Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure USP graduées marrons de classe A
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage.
59.10€ - 130.00€
Spécification
Classe | A |
---|---|
Matériau | AR-GLAStrade; |
À utiliser avec (application) | Précision volumétrique du pipetage |
Graduée | Oui |
Couleur de graduation | Marron |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11711526
|
Hirschmann™
134013327 |
1 ml |
87.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12801783
|
Hirschmann™
134014027 |
2 ml |
118.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15645455
|
Hirschmann™
134014827 |
3 ml |
59.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15625465
|
Hirschmann™
134015827 |
8 ml |
68.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15645465
|
Hirschmann™
134015927 |
9 ml |
68.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741526
|
Hirschmann™
134017027 |
25 ml |
70.80€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751526
|
Hirschmann™
134017527 |
50 ml |
94.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11731536
|
Hirschmann™
134018027 |
100 ml |
130.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec identification datée des lots
- Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
- Avec marquage du volume
- Graduation marron
Spécification
A | |
Précision volumétrique du pipetage | |
Marron |
AR-GLAStrade; | |
Oui |