Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue, avec pied en plastique
Code produit. 11766702
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Product Code. 11766702
Brand: Hirschmann™ 2270186
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, avec pied en plastique, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur et pied en plastique, graduation circulaire avec mise en évidence des points principaux
  • Graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec informations de lots datées
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 335 mm
Tolerance Metric ±1 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 250 ml
Graduations 2 ml
Limite d’erreur 1