Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue, avec pied en plastique
Code produit. p-87302897
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11756692
Marque: Hirschmann™ 2270160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, avec pied en plastique, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur et pied en plastique, graduation circulaire avec mise en évidence des points principaux
  • Graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec informations de lots datées
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 140 mm
Tolerance Metric ± 0,1 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 10 ml
Graduations 0,2 ml
Limite d’erreur 0,1