Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Code produit. p-87302896
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description:
Certifié conforme
USP
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11786482
Marque: Hirschmann™ 2240154
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation bleue
  • Certifiés conformes, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Description Certifié conforme
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 115 mm
Tolerance Metric ± 0,05 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 5 ml
Graduations 0,1 mL
Limite d’erreur 0,05