Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon Poly rodé NS
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Specifications
Specifications
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Type | Éprouvette à mélange graduée |
| Tolérance | plusmn;0,1 ml |
| Matériau | Verre |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Classe | Classe A |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction