Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A avec échelle augmentée
Code produit. 11338543
Click to view available options
Graduations:
0,5 ml
1 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11338543
Marque: VITLAB™ 64704
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
éprouvette polyméthylpentène classe A
• Conformité DIN12681/ISO6706 classe A
• Echelle graduée dans la masse
• Sans ménisque de lecture
• Livrée avec certificat individuel
• Eprouvette en polyméthylpentène PMP gravée d'un logo 'H' certifié conforme
• Eprouvette PMP
• Inclus avec certificat individuel en standard avec certificat de qualité individuel reprenant le numéro de lot imprimé sur la fiole et l'année de fabrication.
Spécification
Classe A
Graduations 0,5 ml
Limite d’erreur plusmn;0,25 ml
Forme Rond
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 170 mm
Type Bouteille graduée