Learn More
VITLAB™ Éprouvette graduée de forme haute en PMP de classe A
Click to view available options
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1000 ml
Description
- Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle, étalonnage pour son volume ‘In’
- Certificat de lot indiquant le numéro de lot et la valeur nominale réelle vérifiée dans des conditions de test
- Les écarts obtenus par rapport à la valeur nominale sont largement inférieurs aux tolérances admises de classe A, selon les normes DIN 12681 et ISO 6706
- Marquage DE-M
- Numéro de lot et année de fabrication gravés au laser
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 121°C (autoclavage) n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Spécification
| Matériau | PMP |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
| Nb par paquet | 2 |
| Classe | A |
| Balance | Augmenté |
| Diamètre (métrique) | 44 mm |
| Quantité | 2/boîte |
| Graduations | 2 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Afficher plus |