Learn More
VITLAB™ Éprouvette graduée de forme haute en PMP de classe A
Code produit. p-8000799
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11358543
Marque: VITLAB™ 64904
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PMP transparent pour une visibilité maximale. Les éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe A VITLab™ sont conçues avec une base hexagonale à crampons qui offre une grande stabilité.
  • Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle, étalonnage pour son volume ‘In’
  • Certificat de lot indiquant le numéro de lot et la valeur nominale réelle vérifiée dans des conditions de test
  • Les écarts obtenus par rapport à la valeur nominale sont largement inférieurs aux tolérances admises de classe A, selon les normes DIN 12681 et ISO 6706
  • Marquage DE-M
  • Numéro de lot et année de fabrication gravés au laser
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 121°C (autoclavage) n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PMP
Tolérance plusmn;0,5 ml
Certifications/Conformité DIN 12681, ISO 6706
Nb par paquet 2
Classe A
Balance Augmenté
Diamètre (métrique) 33 mm
Quantité 2/boîte
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;0,5 ml
Forme Rond
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 250 mm
Type Bouteille graduée