Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe A en PFA avec bouchon à vis
Code produit. 11377881 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
6 pièces
Code produit. 11377881
Marque: Corning™ 5650P10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Autoclavables à 121°C
Le flacon translucide est fourni avec un bouchon à vis en perfluoroalkoxy-copolymère. Les bouchons à vis sont hermétiques et contribuent ainsi à réduire le risque de contamination extérieure Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042 et les flacons présentent des traits de graduation étalonnés individuellement. Ils supportent des températures élevées et résistent à une variété de solutions aqueuses et de solvants organiques Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon à vis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,33 oz
Matériau du bouchon Copolymère perfluoroalkoxy
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 1,2 in
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau PFA
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Nbre par carton 6/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Plage de températures (impériale) 140°F
Plage de températures (métrique) 60°C
Tolérance 0,04 mL
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Forme du fond Plat
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 33 mm
Taille du bouchon GL 18