Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief
Code produit. 10231691 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Graduations unitSize
10231691 0,2 ml 10 pièces
12789625 1 ml 10 pièces
10281831 0,5 ml 10 pièces
10130091 2 ml 5 pièces
10518911 5 ml 5 pièces
12025312 10 ml 5 pièces
10623751 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 10231691 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 35008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène hautement translucide et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Les éprouvettes de mesure de forme haute de classe B BRAND™ avec graduations en relief peuvent résister à une exposition à des températures pouvant atteindre 80°C sans entraîner de dépassement permanent des limites d’erreur. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • Fabriqués en PP de haute pureté.
  • Classe B.
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
  • L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • La base hexagonale leur confère une stabilité et les empêche de basculer accidentellement.
  • Le bec verseur intégré réduit les déversements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classe Classe B.
Graduations 0,2 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;0,2 ml
Température max. 80deg;C
Subdivision 0.2mL
Forme Rond
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 145 mm
Type Éprouvette graduée