Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief
Shop All Brand Products
Click to view available options
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
- Fabriqués en PP de haute pureté.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
- La base hexagonale leur confère une stabilité et les empêche de basculer accidentellement.
- Le bec verseur intégré réduit les déversements.
Specifications
Specifications
| Classe | Classe B. |
| Graduations | 0,2 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn;0,2 ml |
| Température max. | 80deg;C |
| Subdivision | 0.2mL |
| Forme | Rond |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Type | Éprouvette graduée |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction