Learn More
BRAND™ Pipettes graduées de classe AS BLAUBRAND™
Code produit. p-7164785 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Graduations:
0,02 mL
0,1 mL
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 10657561
Marque: BRAND™ 27309
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette graduée BRAND de classe AS BLAUBRAND™ de type 3 et avec le zéro en haut.
  • AR-GLAS™
  • Type 3 (zéro en haut)
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai de réponse : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn; 0,01 ml
Bouchon d’aspirateur Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Classe AS
Description TD, Ex
Matériau AR-GLAStrade;
Graduations 0,02 mL
Volume (métrique) 2 ml