Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe AS avec graduation indélébile ambrée
Code produit. 11726133
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11726133
Marque: Hirschmann™ 1340158
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit un degré de précision volumétrique très élevé pour répondre à vos besoins de pipetage.
  • Un trait
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 12/boîte
Tolérance 0,02 mL
Volume (métrique) 8 ml
Longueur (métrique) 450 mm
Type Pipette volumétrique