Learn More
Hirschmann™ Burettes de classe AS avec graduation bleue
Code produit. 11732362
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11732362
Marque: Hirschmann™ 3140175
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes Hirschmann Instruments™ de classe AS à graduation bleue sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Schellbach, graduation en cercle au point principal en bleu
  • Robinet d’arrêt droit avec clé en verre
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre
Graduations 0,1 mL
Comprend Bandes Schellbach
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,05 ml
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385