Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées de forme haute en verre de classe B
Code produit. 11857501
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduations:
0,1 mL
0.2 ml
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11857501
Marque: Fisherbrand™ DBG509
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez et versez des liquides avec précision grâce à ces éprouvettes. Les éprouvettes de mesure de forme haute en verre Fisherbrand™ de classe B sont en verre borosilicaté transparent étalonné.
  • Graduée
  • Pied hexagonal stable
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 560 mm
Tolerance Metric ±20 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) extérieur 83 mm
Capacité (métrique) 2000 mL
Graduations 20 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 20 ml
Température max. 500°C