Learn More
Hecht Karl™ Class B DURAN Borosilicate Glass Tall Form Measuring Cylinders
Code produit. p-8003647
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10003921
Marque: Hecht Karl™ 42170072
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Tolérance ±15 mL
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de la balance Blue
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe B
Capacité (métrique) 2 000 ml
Balance Blue Graduations
Tolérance (métrique) ±15mL
Type de produit Graduated Measuring Cylinder
Limite d’erreur ±15mL