Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Click to view available options
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
500 mL
1000 mL
Description
- Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
- PP
- Échelle augmentée
- Graduations bleues
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
| Description | Éprouvette graduée, PP |
| Classe | Classe B. |
| Jetable | Non jetable |
| Diamètre (métrique) | 15 mm |
| Graduations | 0,2 ml |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Afficher plus |