Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Code produit. 13148039
Click to view available options
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
500 mL
1000 mL
Code produit. 13148039
Marque: Hirschmann™ 7501186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
  • Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
  • PP
  • Échelle augmentée
  • Graduations bleues
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Base hexagonale
Spécification
Classe Classe B.
Jetable Non jetable
Forme Rond
À utiliser avec (application) Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 315 mm
Type Éprouvette graduée