Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation bleue, avec pied en plastique et collier de protection
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Avec bec verseur, pied en plastique et collier de protection, graduation en traits de subdivision
- Graduation bleue
- Classe B.
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Description | Étalonnées pour leur volume contenu, avec un pied en plastique et un collier de protection |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Tolerance Metric | ±0,15 ml |
| Afficher plus |