Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile bleue
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile bleue
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Tolerance Metric | ±0,75 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Afficher plus |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering