Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile ambrée
Code produit. p-8011833
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10029000
Marque: Hirschmann™ 2200193
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Outils Hirschmann™ Les cylindres de mesure de classe B, coloration ambrée, sont fabriqués à partir de DURAN durable™ des tubes en verre.
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Marron
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 470 mm
Tolerance Metric ±7,5 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 1000 ml
Graduations 10 ml
Limite d’erreur 7,5