Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en PP de classe B avec échelle bleue augmentée
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Graduations:
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Description
- Éprouvette graduée en polypropylène hautement translucide
- La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Specifications
Specifications
| Classe | Classe B. |
| Limite d’erreur | plusmn;0,2 ml |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire et mesure du volume |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Type | Bouteille graduée |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction