Learn More
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène de classe B
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Éprouvette graduée de forme basse avec bec verseur
- En PP haute pureté
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Graduations en relief
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
Spécification
Spécification
| Classe | Classe B. |
| Graduations | 5 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn; 5 ml |
| Température max. | 80deg;C |
| Forme | Rond |
| Base Type | Hexagonale |
| Type | Éprouvette graduée |