Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte en polypropylène de classe B
Code produit. 11803672
Click to view available options
Graduations:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11803672
Marque: VITLAB™ 645941
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes de mesure de forme courte en polypropylène de classe B VITLAB™ possèdent une échelle augmentée facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle.
  • Éprouvette graduée en polypropylène hautement translucide
  • Étalonnée pour son volume (In)
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 20 ml
Classe Classe B.
Diamètre (métrique) 78 mm
Graduations 20 ml
Limite d’erreur plusmn; 20 ml
Forme Rond
Hauteur (métrique) 285 mm
Type Bouteille graduée