Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fabriqués en PP de haute pureté.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
- La base hexagonale leur confère une stabilité et les empêche de basculer accidentellement.
- Le bec verseur intégré réduit les déversements.
Spécification
Spécification
| Classe | Classe B. |
| Graduations | 1 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn; 1 ml |
| Température max. | 80deg;C |
| Subdivision | 1 ml |
| Forme | Rond |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Type | Éprouvette graduée |