Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En PP haute pureté
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 60°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Volume contenu (TC, po) |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 108 mm |
| Limite d’erreur | ± 0,08 ml |
| Nb par paquet | 1 |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 60°C |
| Tolérance | plusmn; 0,08 ml |
| Afficher plus |