Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Comprend:
Bouchon NS 10/19
Bouchon NS 12/21
Bouchon NS 14/23
Bouchon NS 19/26
Bouchon NS 24/29
Bouchon à vis
Couvercle à vis
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 pièces
Description
- Hautement transparent
- Avec marque de graduation étalonnée individuellement à In
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- La contrainte thermique jusqu’à 60°C ne dépasse pas en permanence les limites de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 310 mm |
| Comprend | Bouchon NS 24/29 |
| Nb par paquet | 3 |
| Plage de températures (métrique) | 60°C |
| Afficher plus |