Learn More
Kartell™ Bécher de forme basse avec graduations bleues
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
16 pièces
2 pièces
20 pièces
4 pièces
Description
Mesure avec précision le volume d’un liquide.Le bécher de forme basse Kartell™ avec graduations bleues utilise des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
- Bécher de forme classique
- Forme basse, durable et plus économique que les béchers en verre
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
- Matériau (PMP) Kartell™ TPX™ : visibilité transparente et excellente résistance chimique
- Autoclavable à 121°C, température maximale de 170° C pendant de courtes périodes
- Graduations clairement imprimées dans une encre bleue résistante aux solvants et indélébile
- Classe B.
- Conforme aux normes ISO 7056-1981(E) et BS 5404 partie 1
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 110mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | PMP |
| À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 146mm |
| Incréments | 20 ml |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction