Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Code produit. 11755183
Click to view available options
Poids:
1 à 100 g
100 g
10 g
1 g
200 g
20 g
2 g
50 g
5 g
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11755183
Marque: Zwiebel™ PBI23872
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent les poids des classes de précision inférieures et sont utilisés avec les instruments de pesée de classe I. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de classe E2 sont destinées à être utilisées avec des poids de classe F1.
  • Boîte de pesée de classe E2
  • Inclut le certificat d’étalonnage COFRAC
Spécification
Poids 1 g
Tolérance ±0,03 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale