Learn More
Zwiebel™ Poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Étalonnez des poids des classes de précision inférieures.Les poids d’étalonnage Leaf en acier inox individuels Zwiebel™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
Marque:  Zwiebel™ PBI2302N
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11770633
  • 252.28€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Poids d’étalonnage de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage COFRAC garantissant la traçabilité
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
10 mg
±0,008 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale