Learn More
Zwiebel™ Boîte en plastique avec poids de 25 kg en acier inox, classe F1 avec certificat
Code produit. 11850922
Click to view available options
:
Masse : 20 kg
Code produit. 11850922
Marque: Zwiebel™ PBI5682N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II. Les poids Zwiebel™ de Classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
  • Poids d’étalonnage de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Type de produit Boîte de pesée
Classification F1
Poids 25 kg
À utiliser avec (application) Instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II