Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Click to view available options
Tolérance:
±0,1 mg
±0,20 mg
±0,25 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±5,0 mg
± 25 mg
± 50 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Tolérance | ±0,1 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |